Documentos clave
89380
Sigma-Aldrich
Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus
lyophilized
Sinónimos:
DNA sodium salt from calf thymus, Thymonucleic acid sodium salt
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106310
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.52
El producto 89380 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
Molecular Biology
for molecular biology
Formulario
lyophilized
calidad
lyophilized
impurezas
salt, none detected
≤5% protein (BCA)
cociente de absorbancia
A260/280 nm ~1.6
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Deoxyribonucleic acid sodium salt from calf thymus was used in the preparation of DNA-binding protein-sized quantum dots.[1]
Cantidad
A260/mg >13,
Otras notas
Sales restrictions may apply
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Temperature-and salt-dependent binding of long DNA to protein-sized quantum dots: thermodynamics of ?inorganic protein?-DNA interactions
Rahina M et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 14-17 (2000)
Youngsil Seo et al.
Scientific reports, 10(1), 2140-2140 (2020-02-09)
Intrabodies, antibodies expressed within cells, offer an interesting way to target intracellular molecules, making them potentially useful for biotechnology and medicine. However, it remains controversial whether full-size IgG intrabodies expressed in the reducing environment of the cytosol of mammalian cells