Merck
83866
Sigma-Aldrich
D-Ribose 1-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
≥99.0% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11O8P · 2C6H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
428.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥99.0% (TLC)
Formulario
powder
color
beige
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@H]3OC(OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H]3O
InChI
1S/2C6H13N.C5H11O8P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;6-1-2-3(7)4(8)5(12-2)13-14(9,10)11/h2*6H,1-5,7H2;2-8H,1H2,(H2,9,10,11)/t;;2-,3-,4-,5?/m..1/s1
Clave InChI
SSHMAENVNUVVFI-VNISEONSSA-N
Aplicación
D-Ribose 1-phosphate is used to identify, differentiate and characterize phosphopentomutase(s) and nucleoside phosphorylases such as the uridine phosphorylase(s).
Otras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)