Documentos clave
80526
Sigma-Aldrich
TRIS hydrochloride
pH 8.5; 0.1M – PEG 8000 8% solution
Sinónimos:
Crystallization solution 36/Kit-No 82009
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Nombre del producto
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.1M – PEG 8000 8% solution,
Formulario
liquid
pH
8.5±0.2 ( in neat)
densidad
1.02 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)