Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 366,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14N4O8
Número CAS:
Peso molecular:
342.26
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7603370
366,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
fluorescence
λex 494 nm; λem 551 nm in DMSO
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](Nc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12)C=O
InChI
1S/C12H14N4O8/c17-3-6(11(20)12(21)8(19)4-18)13-5-1-2-7(16(22)23)10-9(5)14-24-15-10/h1-3,6,8,11-13,18-21H,4H2/t6-,8+,11+,12+/m0/s1
InChI key
QUTFFEUUGHUPQC-ILWYWAAHSA-N
General description
Application
2-Deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl) amino]-D-glucose is used as a fluorescent indicator for direct glucose uptake measurement. 2-NBDG is used as a fluorescent deoxyglucose analog to study the tumor cells. For in vivo imaging of epileptic activity experiments, 2-NBDG is used as a fluorescent deoxyglucose analog.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description - | description ≥98% (GC), BioXtra | description ≥98% (GC), crystalline |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (GC) | assay ≥98% (GC) |
| biological source synthetic | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form crystalline |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| fluorescence λex 494 nm; λem 551 nm in DMSO | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
![2-Deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]-D-glucose ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/104/527/40bd5a41-ebc4-484e-a10e-891fecfaea79/640/40bd5a41-ebc4-484e-a10e-891fecfaea79.png)