52403
Anti-Mouse IgG−Abberior® STAR 580 antibody produced in goat
for STED application
Sinónimos:
Abberior® STAR 580-Anti-Mouse-IgG antibody produced in goat
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
goat
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse
disponibilidad
available only in USA and Canada
concentración
~1 mg/mL
fluorescencia
λex 587 nm; λem 607 nm in PBS, pH 7.4
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Photophysical properties (carboxylic acid):
Absorption Maximum, λex [nm]: 587 (PBS pH 7.4), 584 (H2O), 584 (MeOH)
Extinction Coefficient, εmax [M-1cm-1]: 85 000 (PBS pH 7.4), 85 000 (H2O), 95 000 (MeOH)
Correction Factor, CF260 = ε260/εmax: 0,17 (PBS pH 7.4)
Correction Factor, CF280 = ε280/εmax: 0,17 (PBS pH 7.4)
Fluorescence Maximum, λem [nm]: 607 (PBS pH 7.4), 607 (H2O), 604 (MeOH)
Recommended STED Wavelength, λ [nm]: 750-800
Fluorescence Quantum Yield, λ: 0,90 (PBS pH 7.4)
Fluorescence Lifetime, τ [ns]: 3,5 (PBS pH 7.4)
Aplicación
Idoneidad
Nota de análisis
unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable