46951
Fluorescein isothiocyanate isomer I
≥97.5% (HPLC)
Sinónimos:
FITC, Fluorescein 5-isothiocyanate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥97.5% (HPLC)
formulario
powder
impurezas
≤1.5% Isomer II
mp
>360 °C (lit.)
solubilidad
acetone: soluble 0.1 g/10 mL
fluorescencia
λex 492 nm; λem 518 nm (green)
λex 492 nm; λem 518 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Clave InChI
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves