424M-1
CITED1 (5H6) Mouse Monoclonal Antibody
Seleccione un Tamaño
189,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
189,00 €
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
5H6, monoclonal
descripción
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
vial of 0.1 mL concentrate (424M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (424M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (424M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (424M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (424M-18)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque®
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
isotipo
IgG2aκ
control
Wilms’ tumor
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
visualización
nuclear
Información sobre el gen
human ... CITED1(4435)
Categorías relacionadas
Descripción general
Calidad
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Ligadura / enlace
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)