123M-2
CD23 (MRQ-57) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MRQ-57, monoclonal
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
vial of 0.1 mL concentrate (123M-24)
vial of 0.5 mL concentrate (123M-25)
bottle of 1.0 mL predilute (123M-27)
vial of 1.0 mL concentrate (123M-26)
bottle of 7.0 mL predilute (123M-28)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque®
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotipo
IgG2a
control
chronic lymphocytic leukemia, lymph node, small lymphocytic lymphoma, tonsil
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
visualización
membranous
Información sobre el gen
human ... FCER2(2208)
Categorías relacionadas
Descripción general
Calidad
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Ligadura / enlace
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)