Documentos clave
419-GS
Sigma-Aldrich
Human Marrow Stromal Cell Growth Supplements (50 ml)
Seleccione un Tamaño
419-GS
111,00 €
111,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
419-GS
111,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
111,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Formulario
liquid
Nivel de calidad
caducidad
1 yr
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Calidad
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparación
contained in protocol
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)