Documentos clave
414R-1
Sigma-Aldrich
EGFR (SP84) Rabbit Monoclonal Antibody
Seleccione un Tamaño
414R-17
188,00 €
414R-14
198,00 €
414R-15
484,00 €
414R-18
516,00 €
414R-16
755,00 €
188,00 €
Fecha estimada de envío07 de marzo de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
414R-17
188,00 €
414R-14
198,00 €
414R-15
484,00 €
414R-18
516,00 €
414R-16
755,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
188,00 €
Fecha estimada de envío07 de marzo de 2025Detalles
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
100
300
500
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SP84, monoclonal
fabricante / nombre comercial
Cell Marque®
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Forma física
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Nota de preparación
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Otras notas
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent in the United States. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: [email protected]
Información legal
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)