Merck
34885
Sigma-Aldrich
3,3′-Dibutylthiacarbocyanine iodide
for fluorescence, ≥98.0%
Sinónimos:
DiSC4(3)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H29IN2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
548.55
Beilstein:
3852791
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
grado
for fluorescence
Ensayo
≥98.0% (TLC)
≥98.0%
Formulario
liquid
solubilidad
DMSO: soluble
methanol: soluble
fluorescencia
λex 559 nm; λem 604 nm in phosphate buffer/SDS pH 7.0
idoneidad
suitable for fluorescence
cadena SMILES
[I-].CCCCN1/C(Sc2ccccc12)=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CCCC
InChI
1S/C25H29N2S2.HI/c1-3-5-18-26-20-12-7-9-14-22(20)28-24(26)16-11-17-25-27(19-6-4-2)21-13-8-10-15-23(21)29-25;/h7-17H,3-6,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
IBLJGRBTLKWIGM-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Iwona T Myszor et al.
Scientific reports, 9(1), 7114-7114 (2019-05-10)
Aroylated phenylenediamines (APDs) are novel inducers of innate immunity enhancing cathelicidin gene expression in human bronchial epithelial cell lines. Here we present two newly developed APDs and aimed at defining the response and signaling pathways for these compounds with reference