212M-1
Adenovirus (20/11 & 2/6) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
100
300
500
forma del anticuerpo
diluted ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
20/11 & 2/6, monoclonal
fabricante / nombre comercial
Cell Marque™
isotipo
IgG1κ
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Forma física
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Nota de preparación
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Otras notas
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
Información legal
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable