13520
S-Benzylisothiourea hydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
Sinónimos:
S-Benzylthiuronium chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Análisis
≥98.0% (AT)
formulario
solid
mp
172-177 °C
solubilidad
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
cadena SMILES
Cl.NC(=N)SCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10N2S.ClH/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H3,9,10);1H
Clave InChI
WJAASTDRAAMYNK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges