Documentos clave
117R-1
Sigma-Aldrich
CD117, c-kit (YR145) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
El producto 117R-1 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
100
300
500
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
YR145, monoclonal
fabricante / nombre comercial
Cell Marque®
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Forma física
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Nota de preparación
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Otras notas
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: [email protected]
Información legal
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)