100-05N
Human Dermal Microvascular Endothelial Cells: CADMEC/HMVEC, neonatal
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human neonatal foreskin or adult skin capillaries (normal)
Nivel de calidad
envase
pkg of 500,000 cells
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 46
morfología
Endothelial
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
CADMEC/HMVEC provide an excellent model system to study many aspects of endothelial function and disease, especially those related to the microvasculature and capillary systems. HMVEC/CADMEC have been shown to express vWF, CD36 and CD31, are able to uptake DiI-Ac-LDL and are positive for functional activity by cytokine-stimulated leukocyte adherence.
Select HMVEC lots have been additionally tested to demonstrate stimulation-dependent angiogenesis and key endothelial cell signaling pathways (phosphorylation of VEGFR, Akt, MAPK, and expression of Tie2, eNOS, Axl and Etk/Bmx).
Origen línea celular
Aplicación
Componentes
Nota de preparación
- 2nd passage, >500,000 cells in Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
- Can be cultured at least 16 doublings
Rutina de subcultivo
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)