Merck
M6288
Sigma-Aldrich
ácido meta-fosfórico
BioXtra, ≥33.5%
Sinónimos:
Ácido metafosfórico
Seleccione un Tamaño
100 G
248,00 €
248,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
248,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(HPO3)n
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
concentración:
≥33.5%
248,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Línea del producto
BioXtra
Nivel de calidad
Formulario
powder or crystals
contiene
≥57.0% NaPO3 as stabilizer
concentración
≥33.5%
impurezas
<0.1% Insoluble matter
solubilidad
water: miscible
densidad
2 g/cm3
trazas de anión
chloride (Cl-): <0.001%
sulfate (SO42-): <0.005%
trazas de catión
Al: <0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: <0.05%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
cadena SMILES
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
Clave InChI
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alexander N Patananan et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 569, 32-44 (2015-02-11)
l-Ascorbate, commonly known as vitamin C, serves as an antioxidant and cofactor essential for many biological processes. Distinct ascorbate biosynthetic pathways have been established for animals and plants, but little is known about the presence or synthesis of this molecule