60130
Cloruro de potasio
puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
About This Item
Productos recomendados
grado
puriss. p.a.
Análisis
≥99.5% (AT)
formulario
powder or crystals
impurezas
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
770 °C (lit.)
densidad
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de anión
bromide (Br-): ≤700 mg/kg
iodide (I-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
trazas de catión
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
cadena SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable