Merck
467901
Supelco
Nickel(II) sulfate hexahydrate
≥99.99% trace metals basis, for inorganic trace analysis
Seleccione un Tamaño
50 G
146,00 €
146,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
146,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
NiSO4 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
262.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.55
146,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
for inorganic trace analysis
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.07 (vs air)
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
solid
impurezas
≤0.002% N compounds
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.002%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
Clave InChI
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Nickel (II) sulfate hexahydrate (NiSO4·6H2O), commonly called retgersite, is a naturally occurring enantiomorphic mineral.[1] It crystallizes in the monoclinic space group C2/c.[2] Crystal structure of its various polymorphic forms have been investigated.[3] The chiral nickel sulfate hexahydrate has been reported to induce asymmetric autocatalysis.[1] The thermal degradation behavior of nickel(II) sulfate(VI) hexahydrate in air and helium atmosphere has been studied using thermogravimetry (TG) and X-ray powder diffraction (XRD).[4]
Aplicación
  • Improvement of ion chromatography with ultraviolet photometric detection and comparison with conductivity detection for the determination of serum cations.: This study explores advanced ion chromatography techniques for analyzing serum cations, where Nickel(II) sulfate hexahydrate may be used as a standard or in method development. The research compares ultraviolet photometric detection with conductivity detection, enhancing analytical methods for precise cation analysis in various samples, which can be crucial for environmental and clinical chemistry (Shintani H, 1985).
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Structure of monoclinic nickel (II) sulfate hexahydrate.
Gerkin RE and Reppart WJ.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 44(8), 1486-1488 (1988)
Asymmetric induction by retgersite, nickel sulfate hexahydrate, in conjunction with asymmetric autocatalysis.
Matsumoto A, et al.
New. J. Chem., 39(9), 6742-6745 (2015)
Polymorphism of nickel sulfate hexahydrate.
Angel RJ and Finger LW.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 44(11), 1869-1873 (1988)
Mechanism and kinetics of thermal decomposition of nickel (II) sulfate (VI) hexahydrate.
Tomaszewicz E and Kotfica M.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 77(1), 25-31 (2004)
Charlotte G Mortz et al.
Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology, 24(1), 84-87 (2013-01-22)
We have previously reported patch test reactivity to nickel sulphate in a cohort of unselected infants tested repeatedly at 3-18 months of age. A reproducible positive reaction at 12 and 18 months was selected as a sign of nickel sensitivity provided a