1.06726
Nickel(II) sulfate hexahydrate
EMPLURA®
Sinónimos:
Nickel(II) sulfate hexahydrate
Seleccione un Tamaño
238,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
238,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥98.0% (complexometric)
Formulario
crystals
potencia
361 mg/kg LD50, oral (rat)
impurezas
≤0.5% Substances not precipitated by ammonium sulfide (as SO4)
pH
4.3-4.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubilidad
650 g/L
densidad
2.07 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1000 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.003%
trazas de catión
Co: ≤0.05%
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.2%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Ni+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
Clave InChI
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Respiratory Tract
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)