130206
Nitroethane
reagent grade, ≥98.0%
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.58 (vs air)
presión de vapor
15.6 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
778 °F
lim. expl.
3.4 %
índice de refracción
n20/D 1.391 (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
solubilidad
acetone: soluble(lit.)
alcohol: soluble(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
densidad
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
Clave InChI
MCSAJNNLRCFZED-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
pK of nitroethane is 8.60.4
Nitroethane is an aprotic solvent with high polarity[2], which on oxidation with glucose oxidase gives nitrite, acetaldehyde and hydrogen peroxide as the major products.[3]
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?