Merck
630985
Sigma-Aldrich
3-Bromo-N-methylaniline
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
163,00 €
163,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
163,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4NHCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
186.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
163,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.6120 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
densidad
1.461 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
cadena SMILES
CNc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,1H3
Clave InChI
HKOSFZXROYRVJT-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)