Documentos clave
Z422355
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser trap
Overall H 490 mm, reservoir capacity 1,000 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
809,00 €
809,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
809,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
809,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Al total
490 mm
depósito capacidad
1,000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
4 mm PTFE stopcock. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. The hose barb connetors start at 12 mm and taper down to 10 mm.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)