Documentos clave
Z164038
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-finger condenser
joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
333,00 €
333,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
333,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
333,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS24/40
Al total
310 mm
condensador de dedo frío L × diám.
250 mm × 80 mm
Descripción general
For reactions using low-boiling solvents.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)