Documentos clave
SLW2190/02M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
100 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 2190/02M
Seleccione un Tamaño
1 EA
105,00 €
105,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
105,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
105,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE key
conical
Junta
joint stopper19/26
fabricante / nombre comercial
2190/02M
SciLabware
capacidad
100 mL
100 mL
llave de paso calibre
2.0 mm
Descripción general
  • Complies to ISO 4800, Type 1
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • With interchangeable PTFE key
  • Supplied with both polyethylene and glass stoppers
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)