Documentos clave
Z219673
Sigma-Aldrich
Aldrich® Abderhalden drying apparatus
pkg of 1 ea
Seleccione un Tamaño
1 EA
1190,00 €
1190,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1190,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
1190,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
Descripción general
The Aldrich Abderhalden drying apparatus has an improved design features a desiccant flask with a removable drying chamber. Multiple drying chambers may be used to dry several samples in series without dismantling and cleaning the main chamber, flask, and condenser assembly. Dried samples, sealed in the drying chamber, may be easily transferred to a dry box for sample removal under inert atmosphere.
Complete unit consists of a drying chamber (25.5 cm L × 25.4 mm I.D.), desiccant flask with a 2 mm glass stopcock, vapor chamber, Allihn condenser, and 250 mL boiling flask.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)