Y0001798
Low-substituted hydroxypropylcellulose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Hydroxypropyl cellulose
Seleccione un Tamaño
174,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
174,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
hydroxypropyl cellulose
temp. de autoignición
752 °F
fabricante / nombre comercial
EDQM
densidad
0.5 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(C)(C)c1cc(c(cc1)C(N)CC)C
InChI
1S/C12H20N2/c1-5-12(13)11-7-6-10(14(3)4)8-9(11)2/h6-8,12H,5,13H2,1-4H3
Clave InChI
RRHXDYJWVYFMKV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)