Y0002285
Croscarmellose sodium
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Seleccione un Tamaño
146,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
146,00 €
Productos recomendados
familia API
croscarmellose
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)