Y0001792
Nalidixic acid impurity C
EuropePharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Diethyl ethoxymethylenemalonate, DEEMM, Ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
nalidixic acid
índice de refracción
n20/D 1.462 (lit.)
bp
279-281 °C (lit.)
densidad
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCO\C=C(\C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-4-13-7-8(9(11)14-5-2)10(12)15-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
291.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
144 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)