Y0000792
Poly(vinyl acetate) dispersion 30 per cent
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Poly(vinyl acetate) dispersion
Seleccione un Tamaño
131,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
131,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
polyvinyl acetate
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
Clave InChI
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)