Y0000384
DL-α-Tocopherol acetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
DL-α-Tocopherol acetate, Vitamin E acetate, all-rac-α-Tocopheryl acetate
Seleccione un Tamaño
142,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
142,00 €
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
familia API
tocopherol
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
EDQM
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
densidad
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
Clave InChI
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Descripción general
All-rac-alpha-tocopheryl acetate, the ester of all-rac-alpha-tocopherol, is a commercial form of vitamin E. It is responsible for the protection of phenol groups of the parent tocopherol against oxidation.[1][2]
Aplicación
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)