Y0000373
Thiamazole impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1-Methyl-2-(methylthio)-1H-imidazole, 1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole
Seleccione un Tamaño
132,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
132,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
thiamazole
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
S(C)c1[n](ccn1)C
InChI
1S/C5H8N2S/c1-7-4-3-6-5(7)8-2/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
LKIVEIAXFZBGMO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)