Documentos clave
Y0000331
Naftidrofuryl impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-[(Diethylamino)ethyl 2-[(naphthalen-2-yl)methyl]-3-(tetrahydrofuran-2-yl)propanoate
Seleccione un Tamaño
10 MG
107,00 €
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
107,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H33NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
383.52
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
107,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
naftidrofuryl
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(CCOC(=O)C(CC3OCCC3)Cc1cc2c(cc1)cccc2)(CC)CC
InChI
1S/C24H33NO3/c1-3-25(4-2)13-15-28-24(26)22(18-23-10-7-14-27-23)17-19-11-12-20-8-5-6-9-21(20)16-19/h5-6,8-9,11-12,16,22-23H,3-4,7,10,13-15,17-18H2,1-2H3
Clave InChI
IEBDTIUHMNLDTC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Naftidrofuryl impurity F EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Envase
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)