Merck
W443095
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzoic acid
≥99%, FG
Sinónimos:
Protocatechuic acid
Seleccione un Tamaño
W443095-SAMPLE
48,60 €
100 G
97,30 €
1 KG
566,00 €
48,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W443095-SAMPLE
48,60 €
100 G
97,30 €
1 KG
566,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(HO)2C6H3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
154.12
Número de FEMA:
4430
Beilstein:
1448841
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número Flavis:
08.133
NACRES:
NA.21
48,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
FG
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥99%
mp
197-200 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Clave InChI
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Chemopreventive in several animal models of carcinogenesis. Blocks cell proliferation in the post-initiation phase.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)