Merck
W429420
Sigma-Aldrich
Ethyl dimethyl dioxolane acetate
mixture of isomers, ≥97%, FG
Sinónimos:
fruity ketal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H16O4
Número de CAS:
Peso molecular:
188.22
Número de FEMA:
4294
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
6.087
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
apple; fruity
grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
origen biológico:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
alérgeno alimentario:
no known allergens
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
densidad
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
apple; fruity
cadena SMILES
CCOC(=O)CC1(C)OCC(C)O1
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-11-8(10)5-9(3)12-6-7(2)13-9/h7H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
GSIXJEIRJVOUFB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl dimethyl dioxolane acetate(ethyl 2-(2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate) is an isomeric mixture of ethyl dimethyl dioxolane acetate. It is also referred to as ethyl 2-(2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)