Merck
W355220
Sigma-Aldrich
2-hexyl-2-cyclopenten-1-one
sum of isomers, stabilized
Sinónimos:
Isojasmone
Seleccione un Tamaño
W355220-SAMPLE-K
47,10 €
100 G
282,00 €
1 KG
1130,00 €
47,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W355220-SAMPLE-K
47,10 €
100 G
282,00 €
1 KG
1130,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
164.24
Número de FEMA:
3552
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
07.033
NACRES:
NA.21
47,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
contiene
synthetic α-tocopherol as stabilizer
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
jasmine; floral; waxy
cadena SMILES
O=C1CCC=C1CCCCCC
InChI
1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-7-10-8-6-9-11(10)12/h8H,2-7,9H2,1H3
Clave InChI
VGECIEOJXLMWGO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
237.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
114 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)