Merck
SMB01377
Sigma-Aldrich
2AB-labeled Dextran Ladder
Sinónimos:
2-Aminobenzamide dextran ladder standard, Glycan Ladder
Seleccione un Tamaño
200 μG
300,00 €
300,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 μG
300,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.79
300,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder or crystals
técnicas
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
impurezas
≤10% Unlabeled Dextran ladder
Condiciones de envío
2-8°C
temp. de almacenamiento
−20°C
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Uncover how HPLC analysis of glycans helps researchers analyze glycan structures and glycoforms & find products to assist in your glycan analysis methods.