SMB01376
2AA-labeled Dextran Ladder
Sinónimos:
2-Aminobenzoic acid dextran ladder standard, Glycan Ladder
About This Item
Productos recomendados
Análisis
>90% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
powder or crystals
técnicas
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
impurezas
≤10% Unlabeled Dextran ladder
Condiciones de envío
2-8°C
temp. de almacenamiento
−20°C
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Uncover how HPLC analysis of glycans helps researchers analyze glycan structures and glycoforms & find products to assist in your glycan analysis methods.