This product is supplied by the European Directorate for the Quality of to Medicines & HealthCare (EDQM). They do not determine the molecular weight for this product. Hyaluronic acid is typically a high molecular weight polysaccharide. The research grade products offered have estimated molecular weights ranging from 350kDa to 3MDa. For further information on this specific standard, please refer to the supplier product page: https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/View=S0780000.
S0780000
Sodium hyaluronate
BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Hyaluronic acid sodium salt
Seleccione un Tamaño
174,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
174,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
sodium hyaluronate
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[Na+].N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)C(=O)O)O)CO)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]3O)CO)O)NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
Clave InChI
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
해당 물질의 분자량을 알고 싶습니다.
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?