RF09NC
BS/IP/RF U-Tube Reverse Flow Viscometer for Transparent and Opaque Liquids
(Size 9, Nom.Constant 30, Range 6000 to 30,000 cSt)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)