PHR3804
2′-0-Methylcytidine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Seleccione un Tamaño
449,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
449,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N2(C=CC(=NC2=O)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@H]1OC)O)CO
InChI
1S/C10H15N3O5/c1-17-8-7(15)5(4-14)18-9(8)13-3-2-6(11)12-10(13)16/h2-3,5,7-9,14-15H,4H2,1H3,(H2,11,12,16)/t5-,7-,8-,9-/m1/s1
Clave InChI
RFCQJGFZUQFYRF-ZOQUXTDFSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)