Merck
PHR3330
Supelco
2-Chlorobenzoic acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Seleccione un Tamaño
50 MG
646,00 €
646,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
646,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
156.57
Beilstein:
907340
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
646,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
envase
pkg of 50 mg
mp
138-140 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clave InChI
IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Aplicación
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Nota de análisis
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)