PHR3181
Hexylene Glycol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
Hexylene glycol, (±)-2-Methyl-2,4-pentanediol, MPD
Seleccione un Tamaño
186,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
186,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1308200
densidad de vapor
4.1 (vs air)
presión de vapor
0.02 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
lim. expl.
7.4 %
envase
pkg of 250 mg
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
densidad
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
Clave InChI
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)