PHR3060
Nicotine Related Compound A/EP Impurity A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
Anatabine, (RS)-Anatabine, (±)-Anatabine, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3′-bipyridine, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3′-dipyridine
Seleccione un Tamaño
515,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
515,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1463326
familia API
nicotine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1C(CC=CC1)c2cnccc2
InChI
1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2
Clave InChI
SOPPBXUYQGUQHE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)