Merck
PHR2353
Supelco
Benzaldehyde Propylene Glycol Acetal
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Benzaldehyde propylene glycol acetal, mixture of isomers, 4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane
Seleccione un Tamaño
1 ML
60,70 €
60,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
60,70 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
60,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1050949
familia API
benzaldehyde propylene glycol acetal
Formulario
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 5x1.2 mL
índice de refracción
n20/D 1.509 (lit.)
bp
83-85 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC1COC(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-7-11-10(12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
Clave InChI
CDIKGISJRLTLRA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Aplicación
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Nota de análisis
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota al pie de página
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC5299 in the documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)