W213000
Benzaldehyde propylene glycol acetal, mixture of isomers
≥95%, FG
Sinónimos:
4-Methyl-2-phenyl-1,3-dioxolane
Seleccione un Tamaño
50,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
50,30 €
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.509 (lit.)
bp
83-85 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
bitter; woody; sweet
cadena SMILES
CC1COC(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-7-11-10(12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
Clave InChI
CDIKGISJRLTLRA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?