PHR1998
Thiamine Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Beclotiamine
Seleccione un Tamaño
385,00 €
Precio de catálogo550,00 €Ahorre 30 %Seleccione un Tamaño
About This Item
385,00 €
Precio de catálogo550,00 €Ahorre 30 %Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
thiamine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 20 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)