PHR1986
Omeprazole Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
5-Methoxy-2-benzimidazolethiol, 5-METHOXY-2- BENZIMIDAZOLETHIOL
Seleccione un Tamaño
567,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
567,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1478480
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 30 mg
mp
261-263 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12)
Clave InChI
KOFBRZWVWJCLGM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)