PHR1719
6-O-Methylguanine (2-Amino-6-Methoxypurine)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
6-O-Methylguanine, 2-Amino-6-methoxypurine, 6-Methoxyguanine
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
familia API
6-o-methylguanine, nelarabine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 1 g
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
COc1nc(N)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H7N5O/c1-12-5-3-4(9-2-8-3)10-6(7)11-5/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
Clave InChI
BXJHWYVXLGLDMZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)