PHR1136
Guaiacol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
2-Methoxyphenol, Catechol monomethyl ether, Pyrocatechol monomethyl ether
Seleccione un Tamaño
87,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
87,60 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000619
traceable to USP 1300004
densidad de vapor
4.27 (vs air)
presión de vapor
0.11 mmHg ( 25 °C)
familia API
guaiacol
CofA
current certificate can be downloaded
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.543 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
densidad
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
Clave InChI
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)