Merck
PHL89623
Dehydroandrographolide
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(1R-(1a,2a,4aa,5β(E),8aβ))-3-[2-(Decahydro-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl)ethylidene)-2(3H)-furanone
Seleccione un Tamaño
10 MG
428,00 €
428,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
428,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H28O4
Número de CAS:
Peso molecular:
332.43
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
428,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
OC[C@@]([C@H](O)CC1)(C)C([C@]1(C)[C@H]2C/C=C3C=COC\3=O)CCC2=C
InChI
1S/C20H28O4/c1-13-4-7-16-19(2,10-8-17(22)20(16,3)12-21)15(13)6-5-14-9-11-24-18(14)23/h5,9,11,15-17,21-22H,1,4,6-8,10,12H2,2-3H3/b14-5+/t15-,16?,17+,19-,20-/m0/s1
Clave InChI
YIIRVUDGRKEWBV-GJVBFGQCSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)